HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Toimittaja: Corning
351156 351157 351158
734-0375EA 1200 EUR
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Kuoppalevyt Inserttilevyt
Corning® FluoroBlok™ HTS 24-monikuoppainen inserttijärjestelmä sisältää automaatioystävällisen, 24-monikuoppaisen soluviljelykalvo-insertin, joka sopii sekä manuaaliseen että robottisolujen tai yhdisteiden seulomiseen.
  • Määritysten automaattinen detektio reaaliaikaisella fluoresenssillä säästää aikaa ja työtä kemotaksismäärityksissä sekä solujen invaasio- ja migraatiomäärityksissä
  • Tiedot saadaan nopeasti ilman levyjen pesua tai manuaalista solujen raaputtamista ja laskemista
  • Voit seurata solujen ja molekyylien migraatiota reaaliaikaisesti purkamatta tai tuhoamatta inserttiä
  • Samanaikaisesti voi käsitellä 24inserttiä, sillä kaikki 24 kuuluvat samaan telineeseen, joka on yhteensopiva 24-kuoppaisten Falcon®-levyjen ja syöttöalustan kanssa
Corning® FluoroBlok™-inserttijärjestelmä on valmistettu valotiiviistä PET-membraanista, joka estää tehokkaasti valon läpäisyn (490–700 nm). Fluoresenssia leimatuista soluista tai yhdisteistä järjestelmän yläkammiossa ei voida havaita alakammiossa välimembraanin vuoksi. Kun fluoresoivasti leimatut solut tai yhdisteet läpäisevät membraanin, ne eivät enää ole suojassa valolähteeltä ja ne voidaan helposti tunnistaa levynlukijalla. FluoroBlok™-membraanin laajan estoalueen ansiosta useita eri fluoroforeja voidaan valita kemotaksiksen, solumigraation, kasvainsolujen tai bakteerien invaasion, solusignaloinnin tutkimiseen sekä toksisuus- ja läpäisevyystutkimuksiin oraalisia biokäytettävyys- ja absorbointianalyyseja varten (Caco-2-solut).
Membraanin etäisyys kuopan pohjasta: 2,0 mm
Kalvon tehollinen halkaisija: 6,5 mm
Tehollinen kasvualue 24-kuoppaisessa levyssä: 2,0 cm²
Membraanin tehollinen kasvualue: 0,3 cm²
Insertin korkeus: 18 mm
Huokostiheys 3 µm:n sisäke: 8,0×10⁵ huokosia/cm²
Huokostiheys 8 µm:n sisäke: 1,0×10⁵ huokosia/cm²
Insertin suositeltu kasvatusainemäärä: 300 - 500 μl
Kuopan suositeltu kasvatusainemäärä: 1000 - 4000 μl