Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 1,2 ml, 2,2 ml ja 22 ml
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0585EA 57.3 EUR
732-0585
Kuoppalevyt, syväkuoppalevyt, 1,2 ml, 2,2 ml ja 22 ml
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
PP. Raskaat, syväkuoppaiset levyt on tarkoitettu robotteihin. Sileä sisäpinta takaa, että näyte tulee annosteltua kokonaisuudessaan.
  • Aakkosnumeeriset merkit
  • Voidaan autoklavoida.
  • Tiivistys matoilla tai kalvoilla
  • Voidaan pakastaa (−90 °C)