Invaasiokammiot, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Toimittaja: Corning
354483 354481 354480
734-1049EA 925 EUR
734-1049 734-1048 734-1047
Invaasiokammiot, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Soluviljelyyn suplementit ja lisäaineet
In vitro -järjestelmä syöpäsolujen ja normaalien solujen invasiivisen potentiaalin arviointiin.
  • Todistettu biologinen suorituskyky käytettäessä Corning® FluoroBlok™ -PET-membraania, joka on päällystetty Corning® Matrigel® -matriisilla
  • Mahdollistaa kasvainsolujen invaasion nopean ja toistettavan kvantitaation in vitro
  • Lisää kasvainsolujen invaasioanalyysien käsittelynopeutta ja kapasiteettiä
  • Mahdollistaa analyysien automatisoinnin yksinkertaistetun ja näytettä vahingoittamattoman fluoresenssitunnistuksen avulla
  • Säästää työaikaa ja vaivaa ei-metastaattisten yhdisteiden seulomisessa
Corning® BioCoat™ Matrigel® -invaasiokammiot mahdollistavat kasvainsolujen metastaattisen potentiaalin tutkimisen, matriisimetalloproteinaasien ekspression invasiivisten kasvainsolujen pinnalla, metastaasin ehkäisyn ECM-ainesosilla tai antineoplastisilla lääkkeillä (ts. Taxol®), solun pintaproteiinien muunnellun ekspression metastaattisissa soluissa sekä normaalien solujen, kuten alkion kantasolujen, sytotrofoblastien ja fibroblastien, sekä useiden solulinjojen invaasion. Corning® BioCoat™ Matrigel® -invaasiokammio on in vitro -järjestelmä soluinvaasion tutkimiseen tyvikalvon kautta. Se koostuu Falcon® -soluviljelyinserteistä, jotka sisältävät huokoskoon 8,0 µm PET-membraanin, joka on päällystetty yhtenäisellä Corning® Matrigel® -matriisikerroksella.
Corning® BioCoat™ Tumour -invaasiojärjestelmä on in vitro -järjestelmä tyvikalvon läpi tapahtuvan kasvainsoluinvaasion tutkimukseen. Se koostuu monikuoppaisista Corning® FluoroBlok™ -inserttilevyistä, jotka sisältävät FluoroBlok -membraanin (huokoskoko 8,0 µm), joka on päällystetty yhtenäisellä Corning® Matrigel® -pohjamembraanimatriisikerroksella. Corning® Matrigel® -matriisi sulkee FluoroBlok™-membraanin huokoset ja estää ei-invasiivisia soluja kulkeutumasta membraanin läpi.