Kuoppalevyt, ELISA-levyt ja kuoppaliuskat, FluoroNunc™ ja LumiNunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 330 EUR
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Kuoppalevyt, ELISA-levyt ja kuoppaliuskat, FluoroNunc™ ja LumiNunc™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, käsitelty MaxiSorp™- tai PolySorp™-pinta. Fluoresenssi- ja luminesenssipohjaisiin immunoanalyyseihin ja sitoutumismäärityksiin. Saatavana sertifioitu MaxiSorp™-pinta. Pinnalla on korkea affiniteetti molekyyleihin, joissa on hydrofiililisiä/hydrofobisia alueita. Saatavana myös PolySorp™-pinta, joka on vähemmän polaarinen kuin MaxiSorp™-pinta. Pinnalla on affiniteetti hydrofobisempiin molekyyleihin.
  • Voidaan valita kehystetyt kuoppaliuskat tai 96-kuoppaiset kuoppalevyt, joissa joko tasaiset (F) tai C-muotoiset kuopat
  • Valkoisilla moduuleilla/levyillä on