Puolimaski, sarjat 6000 ja 7000
Toimittaja: 3M
111-0063EA 42.9 EUR
111-0063 111-2197 111-0062 111-0065 111-0067 111-0066 111-0465 111-0466 111-0061
Puolimaski, sarjat 6000 ja 7000
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Puolimaskit
Uudelleenkäytettävä, kevyt ja mukava käyttää. Sisältää pehmeän, hypoallergeenisen kasvokappaleen materiaalin ja keskeisen uloshengitysventtiilin.
  • 6000/2000-sarjan bajonettisuodattimet
  • Vähän huoltoa vaativan hengityssuojaimen voi purkaa osiin, puhdistaa ja käyttää uudelleen useita kertoja
  • Ainoat tarvittavat varaosat ovat suodattimet ja patruunat
Sertifikaatit: EN 140
Tilaustiedot: Supplied without filters, which are sold separately (except 111-0465, 111-0466).