Jakkara, liikuteltava, muovia, STEP
Toimittaja: WEDO Werner Dorsch
139-9801EA 140 EUR
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Jakkara, liikuteltava, muovia, STEP
Tikkaat ja porrasjakkara
Nämä tukevat potkujakkarat on valmistettu kierrätettävästä UV-kestävästä PP:stä ja asennettu kolmelle pyörälle, mikä mahdollistaa täydellisen liikkuvuuden. Käytössä pyörät vetäytyvät sisään ja tarjoavat turvallisen alustan.
  • Kestää jopa 150 kg
  • Snap-Lock-asennus, työkaluja ei tarvita
Paino: 3,7 kg.
EN 14183 (DIN 4569), TÜV-/GS-hyväksytty.
Sertifikaatit: EN 14183 (DIN 4569), TÜV-/GS-hyväksytty.