Burner head, butterfly design
Toimittaja: Usbeck
451-0089EA 11.5 EUR
451-0089
Burner head, butterfly design
Lämmittimet Kaasupolttimet
Nickel plated brass.
For burner head Ø 17 mm
Width of opening: 50 mm