Suppilot, lyhyt varsi
Toimittaja: Kartell
Kartell
221-1523EA 7.1 EUR
221-1523 221-1522 221-1525 221-1524 221-0080 221-0081 221-0082 221-1263 221-1521
Suppilot, lyhyt varsi
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
HDPE, läpikuultava.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korotettu reuna estää ylivuotamista
  • Ulkoiset reunat mahdollistavat ilman poistumisen esteettä suodatuksen aikana
Sileät sisäseinät. Vankka ja vahva. Monikäyttöinen suppilo. Ripustusrengas helpottaa säilytystä.