Suppilot, analyyttinen suppilo, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
221-0084EA 53.3 EUR
221-0084 221-0085 221-0086 221-0164 221-0088 221-0089
Suppilot, analyyttinen suppilo, Nalgene®
Suppilot Suodatussuppilot Analyysisuppilot
PPCO,läpikuultava.
  • Sisäpuolella olevat nystyrät 58° kulmassa nopeuttavat suodattamista
  • Ulkopuolella olevat nystyrät mahdollistavat ilman poistumisen suodattamisen aikana
  • Voidaan autoklavoida
Sisä- ja ulkoreunukset. Kartiokulma 60°.