Suppilo, lyhyt varsi, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
221-1115EA 26.8 EUR
221-1115 221-1116 221-1117 221-1118 221-1119 221-1120 221-1121 221-1111 221-1112 221-1113 221-1114
Suppilo, lyhyt varsi, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Kestää kemikaaleja erinomaisesti
  • Kestää korkeita lämpötiloja
  • Kestää hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Sileät sisäseinät.
Sertifikaatit: DIN ISO 4798 (paitsi 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 ja 221-1119).