VWR®, Kolvit, pyöreä pohja, kapea tai leveä suuaukko
Toimittaja: VWR
214-1178EA 9.5 EUR
214-1178 214-1177 214-1179 214-1181 214-1180 214-1183 214-1182 214-1185 214-1184 214-1186
VWR®, Kolvit, pyöreä pohja, kapea tai leveä suuaukko
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Kohtuuhintainen vaihtoehto moneen käyttötarkoitukseen. Kylkeen on painettu tilavuus ja valkoinen alue omille merkinnöille.
Sertifikaatit: ISO 1773 (kapea suuaukko)
DIN 12347 (leveä suuaukko)