Pullot, pyöreä pohja, kapea tai leveä suuaukko, taivutettu reuna, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
214-2135EA 76.8 EUR
SCOT217416474 214-2135 214-2255 214-2115 214-2235 SCOT217412472 214-2215 SCOT217414473 SCOT217217371 SCOT217219175 SCOT217217174 214-2150 SCOT217212476 214-2230 SCOT217215473 SCOT217217774 214-2130 214-2251 214-2210 214-2155 214-2110 214-2231 SCOT217216478 SCOT217214477 214-0427 214-2245 214-2145 214-2225 214-0146 214-2125 214-2205 214-2105 SCOT217417676 214-2160 214-2260 214-2120 214-2240 SCOT217211771 SCOT217218676 SCOT217216872 214-2220 SCOT217213678
Pullot, pyöreä pohja, kapea tai leveä suuaukko, taivutettu reuna, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Kylkeen on painettu tilavuus ja valkoinen alue omille merkinnöille. Halkaisijaltaan yli 65 mm:n suuaukoissa on vahvistetut reunat.
*Non-DIN ISO size
Sertifikaatit: DIN ISO 1773 (kapea suuaukko)
DIN EN ISO 24450 (leveä suuaukko)