Pyörökolvi, kolmikaula Quickfit® hioksilla
Toimittaja: SciLabware
BIBBFR500/3S/22PEA 552 EUR
BIBBFR500/3S/22P BIBBFR1L/5S/22P BIBBFR1L/5S/33P BIBBFR2L/5S/33P 201-8507 201-8548 BIBBFR500/4S/22P 201-8514 BIBBFR3L/5S/33P BIBBFR3L/5S/22P BIBBFR1L/4S/22P BIBBFR250/4S/11P BIBBFR2L/4S/44P BIBBFR2L/4S/22P BIBBFR1L/3S/22P
Pyörökolvi, kolmikaula Quickfit® hioksilla
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Central neck and two parallel side necks. Matt white labelling area.