Keittokolvi, tasapohjainen, vakiohioksella
Toimittaja: Lenz
271-1205EA 54 EUR
271-1205 201-1311 271-1206 201-1212 201-1201 201-1213 201-1202 201-1312 201-1313 201-1203 201-1214 201-1204 201-1314 201-1211 201-1315 201-1316
Keittokolvi, tasapohjainen, vakiohioksella
Kolvit ja erlenmeyerit Tasapohjaiset keittokolvit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Alue omille merkinnöille.
Sertifikaatit: DIN 12348