Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0528EA 68.4 EUR
391-0528 391-0546 391-0524 391-0526 391-0548 391-0542 391-0530 391-0544 391-0522 391-0532
Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Pullot Väliainepullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys