VWR®, Ruiskusuodattimet, steriili suodatus
Toimittaja: VWR Collection
514-0073EA 0 EUR
514-0073
VWR®, Ruiskusuodattimet, steriili suodatus
Suodattimet Ruiskusuodattimet
Saatavana joko selluloosa-asetaatilla tai PES-kalvolla. Steriilit kalvot, joiden huokoskoko on 0,2 μm, ovat ihanteellisia steriileihin suodatussovelluksiin, kun taas 0,45 μm:n huokoskokoisia kalvoja voidaan käyttää selvennyksiin. Nämä steriilit ruiskusuodattimet ovat gammasäteilytettyjä vaihtoehtoisten sterilointimenetelmien aiheuttamien sytotoksisten jäämien estämiseksi.
  • Selluloosa-asetaatti membraanien pinta ei ole käsitelty kostutusaineilla, mikä on hyvä erityisesti soluviljelyyn liittyvissä töissä
  • PES membraanissa on erittäin vähän uuttuvia aineita ja