Lasikuitusuodattimet
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
513-0011EA 73.4 EUR
513-0011 516-7863 516-9108 513-0017 516-7789 513-0015 513-0013 516-7725 516-7868 516-7790 516-9016 516-7792 516-7795 513-0023 513-0001 513-0022 516-7939 513-0009 516-7797 516-7796 513-0008 513-0007 513-0005 516-7834 513-0004 513-0003 513-0002
Lasikuitusuodattimet
Suodattimet Lasikuitusuodattimet
Luokka A/B: Borosilikaattilasi-mikrokuidut, joissa ei ole sidosaineita. Diagnostisiin käyttötarkoituksiin ja näytteen esisuodatukseen. Suuri suodatustilavuus ja 2,5 kertaa paksumpi lasi kuin tyypissä A/C.
Luokka A/C: Borosilikaattilasi-mikrokuidut, joissa ei ole sidosaineita. Jätevesien liuenneiden aineiden ja kiintoaineiden analysointiin, solujen keräyssovelluksiin ja esisuodatukseen.
Luokka A/D: Borosilikaattilasi-mikrokuidut, joissa ei ole sidosaineita. Erinomaiset esisuodattimet liuoksille, joissa on paljon suurikokoisia partikkeleita.