Pallflex®-suodattimet
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Pallflex®
PALL7202DEA 111 EUR
PALL7202D PALLXQ250ETDS0150 516-7991 516-8013 516-8015 516-7992 516-8014 513-0034 516-7995 516-8008 513-0029 516-7985 513-0028 516-7996 513-0035
Pallflex®-suodattimet
Suodattimet Lasikuitusuodattimet
Monipuoliset suodattimet, jotka sopivat ainutlaatuisesti monenlaisiin ilmanvalvontasovelluksiin.
Tissuquartz™: Puhdasta kvartsia, ei sidosaineita. Aerosolien pidättyminen: 99,9%
Fiberfilm™: Fluorohiilellä (TFE) pinnoitetut lämmönkestävät borosilikaattilasikuidut. Aerosolien pidättyminen: 96,4%
Emfab™: Lasikudoksella vahvistettu ja PTFE llä sidottu borosilikaattilasi-mikrokuitu. Aerosolien pidättyminen: 99,95%
* ei lämpökäsitelty