Bottle top vacuum filtration systems, VacuCap®, Supor® membrane
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 207 EUR
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Bottle top vacuum filtration systems, VacuCap®, Supor® membrane
Suodattimet Pullosuodattimet
Supor-hydrofiilinen® polyeetterisulfoni (PES) -kalvo; PP-kotelo. VacuCap® suodatuslaite poistaa tarpeen täyttää suppiloa jatkuvasti perinteisissä pullon yläsuodattimissa, koska se imee suoraan sekoitussäiliöstä. Patentoitu pieni muotoilu hyväksyy erilaisia keräysastioita ja vähentää laboratorion varastointitilaa ja jätettä. VacuCap® 60- ja VacuCap® 90 -laitteiden Supor® kalvo tarjoaa suuret virtausnopeudet nopeaan tyhjiösuodatukseen, joka on 100–5 litraa vesiliuoksia, ja se on saatavana esisuodattimella, joka lisää hiukkaskuormitettujen liuosten läpäisykykyä.
  • Soveltuu soluviljelyaineiden preparointiin, huokoskoko 0,1 µm on tarkoitettu mykoplasman poistoon
  • Steriloitu gammasäteilyllä, yksittäispakattu
  • Ympäristöystävällinen, tuottaa vain vähän muovijätettä