Jäähdytin, Liebig, vakiohioksilla
Toimittaja: Lenz
201-1171EA 71.2 EUR
201-1171 LENZ05210412 LENZ05210413 201-0902 201-0903 LENZ05210411 201-1170 201-1675 201-1676 LENZ05210714 201-1684 LENZ05210514
Jäähdytin, Liebig, vakiohioksilla
Jäähdyttimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Sertifikaatit: DIN 12576.