Liebig-kondenseri, jossa normaalit hiokset
Toimittaja: Lenz
LENZ05210401EA 110 EUR
LENZ05210401 201-0358 201-0359 201-0354 201-3313 201-0355 LENZ05210704 201-0356 201-0357 201-3312 201-0352 201-0353
Liebig-kondenseri, jossa normaalit hiokset
Jäähdyttimet
Duran®, borosilikaattilasia.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours, standard ground joint cone and sleeve. Water connection via glass olive.
Sertifikaatit: DIN 12576