Näytesilmukka Rheodyne®-venttiileille
Toimittaja: VICI
554-1030EA 188 EUR
554-1030 554-1032 554-1031 JOURJR-SLR-114 JOURJR-SLR-118-77 554-1034 554-1033 JOURJR-SLR-111-77 JOURJR-SLR-114-77 JOURJR-SLR-116 JOURJR-SLR-113-77 554-1035 JOURJR-SLR-112-77 JOURJR-SLR-116-77 JOURJR-SLR-115-77 JOURJR-SLR-117-77
Näytesilmukka Rheodyne®-venttiileille
Kromatografiaan tarvikkeet Kromatografiaan näytesilmukat
Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut 316-näytesilmukat leikataan elektrolyyttisellä leikkausprosessilla, jota seuraa ultraääni- ja korkeapainehöyrypuhdistus epäpuhtauksien poistamiseksi, kuivataan ja päällystetään huuhteluaineettomilla korkkeilla letkun uudelleensaastumisen välttämiseksi.
Venttiileiden ulkohalkaisija 1/16'.