VWR®, Hihansuoja, laboratorio, PP/PE
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8255EA 41.8 EUR
113-8255
VWR®, Hihansuoja, laboratorio, PP/PE
Kertakäyttöiset vaatteet
Sleeve protector made from non woven PP coated with PE.
  • Vesitiivis
  • Joustohihansuut
Ø×P: 200×400 mm
Tiheys: 48 g/m²