Hihansuoja, laboratorio, Secutex® pro, PP/PE
Toimittaja: ZVG
Secutex®
ZVGA30241-90EA 201 EUR
ZVGA30241-90
Hihansuoja, laboratorio, Secutex® pro, PP/PE
Kertakäyttöiset vaatteet
These laminate sleeve protectors provide protection against fine dust and aggressive and toxic substances. Fitted with two elasticated cuffs.
  • Nukaton, hankauksen- ja vedenkestävä ja repeytymätön
  • Materiaali läpäisee vesihöyryä, mikä tekee siitä hengittävän
  • Antistaattinen