Suojapuku, laboratorio, haalarit, Paint-tex® plus, PP ja SMS
Toimittaja: ZVG
Paint-tex® Plus
114-3421EA 16.7 EUR
114-3421 114-3423 114-3422
Suojapuku, laboratorio, haalarit, Paint-tex® plus, PP ja SMS
Kertakäyttöiset vaatteet
Nämä haalarit ovat kestävää, kolminkertaista ja nukkaamatonta materiaalia. Ne on valmistettu PP-kuidusta, jonka välissä on hengittävää SMS-kangasta.
Väri: vaaleanharmaa
Sertifikaatit: Luokka III, tyyppi 5/6