Suojapuku, laboratorio, suojahaalarit, Monotex®, PP
Toimittaja: ZVG
Monotex®
114-3425EA 4.1 EUR
114-3425 114-3427 114-3426
Suojapuku, laboratorio, suojahaalarit, Monotex®, PP
Kertakäyttöiset vaatteet
Tämä 100-prosenttisesta PP-materiaalista valmistettu haalari suojaa suurilta syövyttämättömiltä ja myrkyttömiltä lika- ja pölyhiukkasilta. Haalarissa on kuminauhallinen huppu, suojaläpällinen vetoketju ja resorit ranteissa ja nilkoissa.
  • Mukava ja hengittävä materiaali
  • Ihanteellinen haalari vierailijoille
  • Ei saa käyttää vaarallisilla alueilla
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: Luokka I
Pakkaus: Individually packed.