VWR®, Kengänsuojus, laboratorio, PP
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8280EA 21.4 EUR
113-8280
VWR®, Kengänsuojus, laboratorio, PP
Kertakäyttöiset vaatteet
Polypropeenikuitukankaasta valmistetut kengänsuojukset.
  • Ei saumaa jalan alla
  • Aukko venytettynä: 300 mm
P×K 400×180 mm
Tiheys: 40 g/m²
* Yhdenkoon.
*Yhdenkoon