VWR®, Laboratoriotakki, Laboratoriotakit, polypropeenia, kertakäyttöiset, suora hihansuu
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8277EA 142 EUR
113-8277 113-8275 113-8276
VWR®, Laboratoriotakki, Laboratoriotakit, polypropeenia, kertakäyttöiset, suora hihansuu
Kertakäyttöiset vaatteet
These disposable laboratory coats made from non woven PP feature a tapered collar and one breast pocket. Ideal for non critical applications.
  • Kantatut saumat
  • Suora hihansuu
  • Suljetaan painonapeilla
  • Yksi tasku
Pituus: 1020 mm; 870 mm (hihat)
Tiheys: 40 g/m²
Väri: valkoinen