VWR®, Suojatakki, lieve, kertakäyttöinen, polypropyleeni
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8269EA 126 EUR
113-8269 113-8295 113-8296 113-8294 113-8270
VWR®, Suojatakki, lieve, kertakäyttöinen, polypropyleeni
Kertakäyttöiset vaatteet
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • Ei taskuja
  • Kantatut saumat ja kuminauhat ranteissa
Pituus XL-koossa: 1100 mm; 570 mm (hihat).
Väri: valkoinen tai sininen
Paino: 40 g/m²