Laboratoriotakki, Laboratoriotakit, secutex® pro, PP/PE
Toimittaja: ZVG
114-3434EA 8.7 EUR
114-3434 114-3433 114-3435
Laboratoriotakki, Laboratoriotakit, secutex® pro, PP/PE
Kertakäyttöiset vaatteet
Laboratoriotakit, laminoitua PP-/PE-materiaalia, kaksinkertainen kaulus, painonappikiinnitys ja kaksi sivutaskua.
  • Antistaattinen
  • Kiinteä materiaali päästää vesihöyryn pois, mikä lisää käyttömukavuutta
  • Suojaa pölyltä ja syövyttävien nesteiden roiskeilta
Väri: valkoinen