Silmukkakahvat
Toimittaja: COPAN Diagnostics
612-2683EA 45 EUR
612-2683 612-2684 612-2685 612-2686
Silmukkakahvat
Dissecting ja siirrostussilmukkaa ja Neulankuljettimet
Kevyet alumiinivarret tai raskaammat varret niklattua messinkiä. Varret on eristetty PVC-muovilla. Alumiini- ja messinkivarsia on kahta kokoa: 150 mm ja 175 mm.
Pakkaus: silmukkavarret myydään yksittäin