VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Toimittaja: VWR
VWR®
612-1560EA 157 EUR
612-1560 612-1561
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Viljelysauvat mikrobiologiaan Viljelysauva
PS, steriili. Viljelysauvan pinta on tasaisen pyöreä eikä siinä ole teräviä kulmia tai muita epätasaisuuksia. Tasaisen pinnan ansiosta nestemäisiä näytteitä voi levittää agar-maljalle vaurioittamatta pintaa.
  • Pintakäsittely edistää pisaroiden kiinnittymistä
  • Ei sisällä mikrobien kasvulle haitallisia aineita
  • Gammasäteilytetty
Dimensions: total length 145 mm (±1 mm); spreader length 38 mm (±0,5 mm).