Solukaavin Falcon®
Toimittaja: Corning
Falcon®
734-0387EA 450 EUR
734-0387 734-0386 734-0385 734-1111
Solukaavin Falcon®
Soluraapat
PS-kahva, TPE-terä. Suunniteltu helpottamaan erilaisten viljelyastioiden kasvupintojen käsittelyä.
  • Kestävä, ristiuurrettu PS-kahva, jota on helpompi ohjailla solujen kaavinnan aikana
  • Vaatimustenmukaisen, kääntyvän TPE-terän ansiosta solujen poisto onnistuu koko kasvupinnalta
Tilaustiedot: Supplied individually wrapped in peel-open packages.