Cell culture chambers, Nunc™ cell factories
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
139446 164327 167695 170009 140004 165250
734-2028EA 1360 EUR
734-2028 734-2082 732-2606 734-2105 734-2187 732-2603
Cell culture chambers, Nunc™ cell factories
Bioreaktorit
PS, steriili. Esim. rokotteiden, monoklonaalisten vasta-aineiden tai lääkeaineiden teollisuuslmittakaavan tuotantoon.
  • Sopii kiinnittyville soluille, mutta voidaan käyttää myös suspensioviljelmille
  • Kasvukinetiikka samanlainen kuin laboratorioluokan viljelyssä
  • Saatavilla 1,2,10 ja 40 kerroksen versioina helppoon laajentamiseen
  • Pieni kontaminaatioriski
  • Sertifioitu Nunclon™Δ-pintakäsittely varmistaa erinomaiset solun kiinnittymisen ja kasvun olosuhteet
Levyn koko P×L: 335×205 mm.
Tray L×W: 335×205 mm
Lisävarusteiden tiedot: *Aloituspakkauksen sisältö: PC-liitäntä, ilmastointisuodatin, valkoinen suodatinsovittimen korkki, suojakorkit, letkunpuristin ja silikoniletku.