Pullot, leveä suuaukko, neliönmalliset, kierre
Toimittaja: KAUTEX TEXTRON
216-3907EA 3.7 EUR
216-3907 216-3906 216-3904 215-2287 215-3120 216-3900
Pullot, leveä suuaukko, neliönmalliset, kierre
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PETG. Excellent transparency. Black closure with PE-foam wad.
  • Leveä kaula helpottaa täyttämistä ja puhdistamista.
  • Tiiviit, mustat polyeteeniset kierrekorkit, vaahtomuovisisäke polyeteeniä, tilattava erikseen
Sopii tahnamaisten tai jauhemaisten aineiden pakkaamiseen, näytteenottoon, säilytykseen ja lähetykseen.