VWR®, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
VWR®
215-5679EA 48 EUR
215-5679 215-5678 215-5677 215-5676 215-5680
VWR®, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
LDPE.
  • Amber coloured to protect light-sensitive substances
  • Leakproof, tough and versatile
Soveltuu erinomaisesti näytteiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljetukseen. Suuri suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista.