VWR®, Biohazard Bags, PP
Toimittaja: VWR
VWR®
VWRU89129-468EA 0 EUR
VWRU89129-468 VWRU89130-796 VWRU14220-070 VWRU14220-052 VWRU89129-474 VWRU89129-472 VWRU14220-034 VWRU89129-470 VWRU14220-066 VWRU14220-032Y VWRU14220-068 VWRU14220-046 129-1574 129-0024 129-1564 VWRU14220-048 129-1157 14220-050 129-0029 129-0027 129-0028 129-0025 129-0026
VWR®, Biohazard Bags, PP
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevat pussit, jotka ovat ihanteellisia biologisesti vaarallisten jätteiden hävittämiseen, jotka on ensin autoklavoitava. Täydellinen lankasulkimilla, jotka mahdollistavat pussin laajentamisen ja ilmanvaihdon jäähdytettäessä. Erittäin kestävä kyyneleille ja lävistyksille. Saatavana läpinäkyvinä pusseina ilman lämpötilan osoitinta tai oranssina lämpötilan osoittimella. PP, paksuus 50 μm, merkintä 'Biohazard'.
  • Voidaan autoklavoida enintään 135 °C:ssa
  • Käytettävä lämpötila näkyy valkoisella tekstillä ennen autoklavointia, sitten mustana
  • 'Contents Have Been Autoclaved' ilmaisee onnistuneen autoklavoinnin
  • Hyvin näkyvä 'Biohazard'-merkintä ja asianmukainen varoitusmerkki
Sertifikaatit: Pussit täyttävät 165 g:n pistotarkistusstandardin ASTM 709-98 vaatimukset.