Kloroformi-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
84111.0500EA 318 EUR
84111.0500 84111.0100
Kloroformi-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Kloroformi-D1
Kaava: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Kiehumispiste: 60,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –64,1 °C
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000827
CAS-numero: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.01 %