Magneettisekoittaja, maxMIX
Toimittaja: 2mag
maxMIX
442-0810EA 2320 EUR
442-0810 442-0811 442-0809
Magneettisekoittaja, maxMIX
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Kestävä magneettisekoittaja, jossa on hermeettisesti suljettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, soveltuu erittäin viskoosisille aineille. Käyttölämpötilat enintään 50 °C.
  • Erittäin voimakas magneettinen kytkentä SmCo-magneeteilla, magneettisen tehon siirtoon pitkiä matkoja tai astioiden paksujen pohjien läpi tai kun astioissa on kaksinkertainen pinnoite
  • SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
  • QuickSet aloitus- ja maksiminopeuden asetukseen
  • QuickStop-toiminto jälkikäynnin ja lasin rikkoutumisen estämiseksi
  • Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
  • Digitaalinen näyttö nopeus- ja SoftStart-asetuksille (muuttuva 20 - 99 sekuntia)
IP-suojausluokka: IP 65
Sertifikaatit: IP-suojausluokka: IP 65