Magneettisekoittaja, steriMIXdrive
Toimittaja: 2mag
steriMIXdrive
442-0845EA 1010 EUR
442-0845 442-0813 442-0843 442-0844
Magneettisekoittaja, steriMIXdrive
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Kompakti magneettisekoittaja, sopii suuriviskoosisille aineille. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on paineen- ja vakuuminkestävä. Käyttölämpötilat enintään 150 °C.
  • Erittäin voimakas magneettinen kytkentä SmCo-magneeteilla, magneettisen tehon siirtoon pitkiä matkoja tai astioiden paksujen pohjien läpi
  • Sopii käytettäväksi paineessa, vakuumissa ja höyryssä, esimerkiksi höyrysterilointilaitteiss
IP-suojausluokka: IP 68
steriMIXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
QuickSet aloitus- ja enimmäisnopeuden asetukseen
QuickStop-toiminto jälkikäynnin ja lasin rikkoutumisen estämiseksi
Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
Digitaalinen näyttö nopeus- ja aikaväliasetuksill
Sertifikaatit: IP-suojausluokka: IP 20