4-Methoxystyrene 96% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO161390050EA 84.8 EUR
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Methoxystyrene 96% stabiloitu
4-Methoxystyrene
Kaava: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kiehumispiste: 204…205 °C
Sulamispiste: 3,3 °C
Tiheys: 1 g/cm³
Leimahduspiste: 76 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008619
CAS-numero: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol