Magneettisekoittaja, atexMIXdrive
Toimittaja: 2mag
TMAG49001_UKEA 0 EUR
TMAG49001_UK 442-0846 442-0820 TMAG99200 TMAG49001_CH
Magneettisekoittaja, atexMIXdrive
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Erittäin litteä sekoittaja, räjähdyssuojattu. Hermeettisesti suljettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötila enintään 40 °C.
  • Kulumaton moottori ei tarvitse huoltoa
  • Tasainen sekoitus
  • Voidaan upottaa vesi- ja öljyhauteisiin
  • Sopii käytettäväksi CO₂-inkubaattoreiss
IP-suojausluokka: IP 68
Sertifiointi: ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Ohjausyksikkö, alumiinia, räjähdyssuojattu, yhden atexMIXdrive-sekoittajan liittämiseen. Tarkoitettu käytettäväksi räjähdyssuojatuilla alueilla ja puhdastiloissa. Tehonsäätö on neljäportainen (5/10/15/20 W).
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
QuickSet aloitus- ja enimmäisnopeuden asetukseen
Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
Digitaalinen näyttö nopeus- ja tehoasetuksill
Sertifikaatit: Both units are IP protection class: IP 65
atexMIXcontrol:
Ex-mark: certified according to ATEX II 2G db eb IIC T6 Gb
atexMIXcontrol cleanroom:
Ex-mark: certified according to ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Varoitus: Note: Stirring drive atexMIXdrive and control unit atexMIXcontrol or control unit atexMIXcontrol cleanroom are firmly fixed together by the manufacturer and cannot be separated.