Magneettisekoittaja, cuvetteMIXdrive 1
Toimittaja: 2mag
442-0812EA 337 EUR
442-0812 TMAG90140 TMAG90150 442-0767
Magneettisekoittaja, cuvetteMIXdrive 1
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Tämä minikokoinen sekoittaja kyveteille sopii erinomaisesti integroitavaksi esimerkiksi fotometriin. Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötilat enintään 50 °C. Kierre M1.4, integroitu pohjaan.
  • Kulumaton moottori ei tarvitse huoltoa
  • Sekoittaa tasaisesti
  • Voidaan upottaa vesi- ja öljyhauteisiin
  • Voidaan käyttää CO₂-inkubaattoreissa
IP-suojausluokka: IP 68.
MIXcontrol eco (external control unit must be ordered separately). Speed range: 120 - 1200 min⁻¹.
Ohjausyksikkö, muovikotelo, 1 MIXdrive-sekoittajan liittämiseen.
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka: IP 20