Dinatriumvetyarsenaatti-7 H2O ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18275.36EA 869 EUR
A18275.36 A18275.22
Dinatriumvetyarsenaatti-7 H2O ≥98%
Dinatriumvetyarsenaatti-7 H2O
Kaava: HAsNa₂O₄·7H₂O
MW: 312,01 g/mol
Sulamispiste: 130 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,88
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149179
CAS-numero: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1,II