Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO138850250EA 200 EUR
ACRO138850250 ACRO138850050
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Kaava: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Sulamispiste: 136…139 °C
MDL numero: MFCD00005435
CAS-numero: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %