Sekuntikello, analoginen, Amigo
Toimittaja: Hanhart
Amigo
609-1240EA 197 EUR
609-1240
Sekuntikello, analoginen, Amigo
Ajastimet Analogiset sekuntikellot
Analogue stopwatches with robust ABS casing.
  • Pin lever, one jewel
  • ¹/₁₀ second
  • 15 minutes capacity
  • Shock-protected pin lever movement
  • Robust ABS case, with cord for hanging round the neck