Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, MIXdrive-sarja
Toimittaja: 2mag
MIX
442-0786EA 2140 EUR
442-0786 442-0787 442-0788 442-0783 442-0784 442-0785
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, MIXdrive-sarja
Sekoittajat Magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötila perusversiossa enintään 50 °C, HT-versiossa enintään 95 °C upotettuna vesihauteeseen ja enintään 200 °C uunissa.
  • Kulumaton moottori ei tarvitse huoltoa
  • 100% synkronoitu, tasainen sekoitus
  • Voidaan upottaa vesi- ja öljyhauteisiin
  • Sopii käytettäväksi CO₂-inkubaattoreiss
SoftStart-toiminto sekoitussauvan luotettavaan ja turvalliseen kiihdytykseen
QuickSet aloitus- ja maksiminopeuden asetukseen
Viimeinen työtila tallentuu, kun virta katkaistaan
Digitaalinen näyttö nopeusasetuksill
IP-suojausluokka: IP 20
MIXcontrol 20. Speed range: 100 - 1600 min-1
Stainless steel control unit for connecting one MIXdrive stirrer. Power setting in four steps.
MIXcontrol 40. Speed range: 100 - 2000 min-1
Stainless steel control unit for connecting two MIXdrive stirrers. Power setting in ten steps.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 - 1200 min-1
Control unit in plastic moulding for connecting one MIXdrive stirrer. Without QuickSet, memory function and display.
Sertifikaatit: IP 68.
Tilaustiedot: External control (unit must be ordered separately).