2-Propanoli ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
9827.1000EA 90.57 EUR
9827.1000 9827.2500
2-Propanoli ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 82 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –89 °C
Tiheys: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg