Mini tube systems (MTS) caps, Axygen®
Toimittaja: Corning
Axygen®
731-0224EA 148.68 EUR
731-0224 731-0221 731-0222 731-0223
Mini tube systems (MTS) caps, Axygen®
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
Axygen® mini tube systems are available in 8-cap or 12-cap strip format.
  • Molded-in condensation rings on the lid minimise cross contamination