Alumiinikloridihexahydraatii, Puriss., Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
HONC11091-8KGEA 657.66 EUR
HONC11091-8KG
Alumiinikloridihexahydraatii, Puriss., Fluka™
Alumiinikloridihexahydraatii
Kaava: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Tiheys: 2,4 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149134
CAS-numero: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1